SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Narc-2
Leverandør: Avantor
8175-04EA 4025 NOK
8175-04 8175-06
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Narc-2
Kromatografikolonner
Ultrarene PP-kolonner med BAKERBOND® HPLC-medium er konstruert for å spare tid, redusere arbeid og løsemiddelvolum til et minimum og forbedre ytelsen. Det innebygde kolonnebeskyttelsesfilteret og høyere analyttkonsentrasjon kan redusere eller fjerne forfiltrerings- og konsentrasjonstrinn.
  • Innkoblingstider opp til ni ganger raskere enn tradisjonelle SPE-kolonner
  • Unik laminær konfigurasjon
  • Silikabasert
  • Ekstraksjonskolonner for vanedannende stoffer
Generell bruk: Hydrofobe/basiske analytter (kokain, benzoylecgonin).
Disse SPE-kolonnene kan brukes i blandet modus.