TLC-ark, forhåndsbelagt, J.T. Baker®, Baker-flex®
Leverandør: Avantor
4467-02EA 4025 NOK
4467-02 4467-04
TLC-ark, forhåndsbelagt, J.T. Baker®, Baker-flex®
TLC-plater
Baker-flex® forhåndsbelagte, fleksible polyesterark har et hardt, slitesterkt belegg og et løsemiddelresistant underlag for raske, rene separasjoner. Arkene kan skrives på og kuttes til riktig størrelse.