Smale poreforberedelsespakninger, J.T. Baker® BAKERBOND®
Leverandør: Avantor
7025-00EA 0 NOK
7025-00 7028-00 7046-00 7043-00 7043-01 7365-10 7046-01
Smale poreforberedelsespakninger, J.T. Baker® BAKERBOND®
Kromatografiabsorbenter Fash Kromatografisorbenter
Emballasjematerialer for lavtrykks.forberedende stoffer og flash-kromatografi. Kjemisk stabilt fra pH 2 til 8,5 De skades ikke ved bruk av rengjøringsmidler og antimikrobe stoffer slik som natriumazid, utspedd vannholdig oppløsning av trifluoreddiksyre og eddiksyre, organiske løsemidler slik som metanol og acetonitril og konsentrerte vannholdige oppløsninger av salter og urea. Pakningene oppviser partikler med uregelmessig form.