SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 og narc™-2
Leverandør: Avantor
7225-04EA 4000 NOK
7225-04 7221-03
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 og narc™-2
Kromatografikolonner
Standard, ultrarene PP SPE-kolonner brukes for prøver fra 0,2 til 10 ml når standard hastighet, gjenoppretting og sluttkonsentrasjon er nødvendig. Disse kolonnene er perfekte for utskilling av medikamenter og små molekyler. Kolonnene er vakuumpakket for å bevare sorbentens ytelse. Det optimerte røret og frittene med rund innfatning er laget av ultrarene polymere. Rørene passer for de fleste prosessorer og stativer.
  • Silikabasert
  • Ekstrahering av sammensetninger for prøveoppløsningsvolum fra et par hundre µl og opp til 1 L
  • Behandling med vakuum, positivt trykk eller sentrifugering
Generell bruk: Ekstraksjonskolonnene narc™-1 er en blandingsmodus for utskilling av karboksy-tetrahydrocannabinol-metabolitter (THC) fra urin. narc™-2 engangs-ekstraksjonskolonner brukes vanligvis til utskilling av hydrofobe/basiske analytter (kokain, benzoylecognin) fra urin.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i omvendt fasemodus.