Natriumtiosulfat, vannfri ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
3953-01EA 925 NOK
3953-01 3953-09
Natriumtiosulfat, vannfri ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Kokepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 48 °C
Tetthet: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Indeks: 12,08844
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂S₂O₃) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Sulfide (S) ≤1 ppm