Acetonitril med 0,1% (v/v) Maursyre ( metansyre), HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Packaged under nitrogen.
84866.290EA 1475 NOK
84866.290 84866.320
Acetonitril med 0,1% (v/v) Maursyre ( metansyre), HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Acetonitril med 0,1% Maursyre ( metansyre)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
EINECS: 200-835-2
FN: 1648
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (235 nm) Min. 20 %
Transmittance (245 nm) Min. 50 %
Transmittance (250 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test