Vann med 0,1% (v/v) Maursyre ( metansyre), HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Leverandør: VWR Chemicals
Packaged under nitrogen.
84867.290EA 635 NOK
84867.290 84867.320
Vann med 0,1% (v/v) Maursyre ( metansyre), HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Vann med 0,1% (v/v) Maursyre ( metansyre)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
EINECS: 200-579-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) Min. 20 %
Transmittance (235 nm) Min. 50 %
Transmittance (240 nm) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (260 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test