1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) løsning 0,1% indicator
Leverandør: Hach
Danger
Synonymer: PAN, 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
2122432 2122426 2122449
HACH2122432EA 560 NOK
HACH2122432 HACH2122426 HACH2122449
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) løsning 0,1% indicator
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
For determination of low level manganese by the PAN method.
Formel: C₁₅H₁₁N₃O
MW: 249,27 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004071
CAS-nummer: 85-85-8
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Method 8149
Method Name PAN
Parameter Manganese
Platform Solution
Range 0.006 - 0.700 mg/L Mn