VWR® Nitrile Extra Light, Nitril hansker
Leverandør: VWR Collection
112-4193EA 345 NOK
112-4193 112-4197 112-4194 112-4195 112-4196
VWR® Nitrile Extra Light, Nitril hansker
Hansker
Disse tynne hanskene som passer begge hendene, er egnet for medisinske bruksområder, næringsmiddelbehandling og generell bruk i ufarlige områder.
  • Ikke-sterile, strukturerte nitrilfingre uten pudder
  • Svært tynne: gir god elastisitet og dermed høy brukerkomfort
  • Inneholder ikke ftalater/mykgjøringsstoffer eller allergene lateksproteiner, spesielt hudvennlige for brukere med lateksallergi
  • Rullekant gjør det enkelt å ta dem på
  • Tynne, med pregede fingertupper for utmerket grep
Sertifiseringer: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D6319,More Product Information