Flaske/kanne, vid hals, med sanitærflenser, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2630-0020 2630-0050 2630-0010
216-1756EA 12150 NOK
216-1756 216-1757 216-0304
Flaske/kanne, vid hals, med sanitærflenser, Nalgene®
Flasker Kanner
PP, klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmeresistent opptil 135 °C, kan autoklaveres
  • Rengjøringen er rask og enkel ettersom det ikke finnes noen skruegjenger
Med sveisede Tri-Cover-flenser for aseptisk væskeoverføring og/eller prøveinnsamling.
Bestillingsinformasjon: Union-klemmene (734-2466) og pakningene (734-2469), som begge er nødvendige, må bestilles separat.