Dropping pipettes
Leverandør: SciLabware
SBD050 SBD100 SBD250
BIBBSBD050EA 1650 NOK
BIBBSBD050 BIBBSBD100 BIBBSBD250
Dropping pipettes
Pipetter Pasteurpipetter og overføringspipetter
Soda-lime glass.
  • With integral ground glass cone on pipette
  • Supplied with rubber teats
  • Bottles available separately