Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, aktivert, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Management of Change (MOC) category = N
2710-01EA 2275 NOK
2710-01 2710-05
Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, aktivert, J.T.Baker®
Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
MDL nummer: MFCD00131613
CAS-nummer: 308080-99-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5 %
Loss on Drying at 150°C ≤ 5 %
Mesh - Thru U.S. No. 12 Sieve = 20 %