Ammonium tetrafluorborat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
8.43945.0100EA 355 NOK
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
Ammonium tetrafluorborat for syntese, Sigma-Aldrich®
Ammonium tetrafluorborat
Formel: H₄BF₄N
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06245785
CAS-nummer: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
FN: 3260
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Density 1,85 g/cm3 (20 °C)
pH 3,5
Storage temperature +15...+25 °C