Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 hw
Leverandør: SartoriusSPESIFIKASJONER
Nr. | 3 hw |
Environmentally Preferable | |
Vekt | 65 g/m² |
Tykkelse | 0,14 mm |
Partikkelretensjon | 8 - 12 µm |
Filtreringshastighet | 20 s |
Wet burst strength | >40 kPa |