Glass microfibre filters without binder, grade GF/B, Whatman™
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
1821-021 1821-024 1821-025 1821-037 1821-042 1821-047 1821-055 1821-070 1821-090 1821-110 1821-125 1821-150 1821-185 1821-915 1821-914 1821-271
513-5262EA 745 NOK
513-5262 516-2204 513-5213 513-5214 513-5215 513-5216 513-5217 513-5218 513-5219 513-5220 513-5221 513-5222 516-2222 513-5223 513-0107 512-0665
Glass microfibre filters without binder, grade GF/B, Whatman™
Filter Glassfiberfilter
These borosilicate glass filters are particularly useful for liquid clarification and liquid scintillation counting.
  • Fine particle filter
  • Good loading capacity
  • Binder free
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Nr. GF/B GF/B GF/B GF/B
Environmentally Preferable
Vekt 143 g/m² 143 g/m² 143 g/m² 143 g/m²
Tykkelse 675 µm 675 µm 675 µm 675 µm
Partikkelretensjon 1,0 µm 1,0 µm 1,0 µm 1,0 µm
Filtreringshastighet 195 s (Herzberg) 195 s (Herzberg) 195 s (Herzberg)
Vanngjennomstrømning 81 ml/min 81 ml/min 81 ml/min 81 ml/min
Luftgjennomstrømning 12 s/100 ml/6,5 cm² 12 s/100 ml/6,5 cm² 12 s/100 ml/6,5 cm²
Maks. temp omgivelser 550 °C 550 °C 550 °C 550 °C