Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Leverandør: Avantor
EXL-119-1002UEA
10100
NOK
EXL-119-1002U
EXL-119-1003U
EXL-119-1046U
EXL-119-1202U
EXL-119-1203U
EXL-119-1246U
EXL-119-1502U
EXL-119-1503U
EXL-119-1546U
EXL-119-0246U
EXL-119-2502U
EXL-119-2503U
EXL-119-2546U
EXL-119-0346U
EXL-119-0503U
EXL-119-0546U
EXL-119-7502U
EXL-119-7503U
EXL-119-7546U
EXL-119-0502U
EXL1192546UMVK
Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Kromatografikolonner
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable | |
Karbonbelastning | 15,5% |
Kappet ved endene | Ja |
Maks. trykk | 1000 bar |
pH område | 2 - 8 |
Overflate areal | 300 m²/g |
USP kode | L1 |