Sikkerhetsskap under benk, type 90, UTS ergo line L-5, 500 mm dybde
Leverandør: DUPERTHAL
29-061159-403 29-061159-003 29-061157-503 29-061157-403 29-061157-003
DUEH29-061159-403EA 0 NOK
DUEH29-061159-403 DUEH29-061159-003 DUEH29-061157-503 DUEH29-061157-403 DUEH29-061157-003
Sikkerhetsskap under benk, type 90, UTS ergo line L-5, 500 mm dybde
Møbler Kjemikalieskap
Disse sikkerhetsskapene er brannsikre i opptil 90 minutter. Disse underbenkskapene er utstyrt med vingdører og/eller skuffer for oppbevaring av farlige stoffer i arbeidsrom.
  • Enkel å flytte, enkelthåndsbetjening av dørene og skuffene
  • Alle UTS ergo line-modeller er utstyrt med sylinderlås som standard
  • To dørteknologier er tilgjengelige: den klassiske på- eller skyv-for-åpne-dørteknologien (de lettbevegelige sikkerhetsdørene åpnes ved å trykke forsiktig foran)
Skuffer eller vingedører forblir åpne i alle posisjoner, og beholdere kan settes inn og fjernesMore Product Information