Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Leverandør: Avantor
EXL-1711-7503UEA
11700
NOK
EXL-1711-7503U
EXL-1711-7502U
EXL-1711-1003U
EXL-1711-1002U
EXL-1711-0503U
EXL-1711-0502U
EXL-1711-0303U
EXL-1711-0302U
EXL-1711-0203U
EXL-1711-0202U
ACE-1P11-GD2U
EXL-1711-D1002
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Kromatografikolonner
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable | ||
Karbonbelastning | 14,8% | |
Kappet ved endene | Ja | |
Maks. trykk | 1000 bar | |
pH område | 1,5 - 11,5 | |
Overflate areal | 400 m²/g | |
USP kode | L1 |