Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for syntese
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24420.0100 8.24420.0500
8.24420.0100EA 1850 NOK
8.24420.0100 8.24420.0500
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for syntese
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Formel: C₁₃H₂₀O₂Rh
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075046
CAS-nummer: 12245-39-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility Insoluble (20 °C)
Melting Point 138 - 140 °C
Molar Mass 310.2 g/mol
Melting point +138...+140 °C
Assay (to C, H) ≥96%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C