VWR®, Bottles, Narrow Neck, Octagonal, PET, with Screw Caps, for Foodstuffs
Leverandør: VWR Collection
391-1552EA 4475 NOK
391-1552
VWR®, Bottles, Narrow Neck, Octagonal, PET, with Screw Caps, for Foodstuffs
Flasker Plastflasker
PET, glassklar, med HDPE-lokk.
  • Manufactured from food grade materials in cleanrooms (class 100)
  • Packed with separate, natural colour, tamper-evident cap
  • Lightweight and robust, excellent leakproof properties
For emballering, oppbevaring og transport av væsker og pulver. Tilgjengelig som steril eller aseptisk flaske med låsesikkert skrulokk. Ideell for flat oppbevaring (kjøleskap osv.). Halsens indre diameter er 31,7 mm. Flaskene er gradert.