Hexachloroplatinic(IV) acid, GR analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07341.0005 1.07341.0025
1.07341.0005EA 2900 NOK
1.07341.0005 1.07341.0025
Hexachloroplatinic(IV) acid, GR analytisk reagens, Supelco®
Hexachloroplatinic(IV) acid
Formel: H₂Cl₆Pt
MW: 409,81 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011330
CAS-nummer: 16941-12-1
FN: 3264
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility Soluble at 20 °C
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 0.6 (H2O, 20 °C)
Assay ≥10,0 %