Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) ≥75% for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43742.0100 8.43742.0500
8.43742.0100EA 666 NOK
8.43742.0100 8.43742.0500
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) ≥75% for syntese, Sigma-Aldrich®
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV)
Formel: C₁₆H₂₈O₆Ti
MW: 364,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000031
CAS-nummer: 17927-72-9
FN: 1219
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) hydrolysis
Flash Point 12 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Assay (ex Ti) 72,0 - 78,0%
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0,990 - 1,020
Identity (IR) passes test