Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Leverandør: asecos
30443001 30444001 30464001 30481001 30482001 30483001 30484001 30107001
135-2029EA 0 NOK
135-2029 MSGA30444001 MSGA30464001 MSGA30481001 MSGA30482001 MSGA30483001 MSGA30484001 MSGA30107001
Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Møbler Kjemikalieskap
Underbenkskap med vingedører. Brannmotstand: 90 minutter.
  • Sikker tilgang til alle beholdere, innsiden av skuffene er helt synlige
  • Skuffene er låsbare med sylinderlås og låsestatusindikator (rød/grønn)
  • Fleksibel og mobil – hjul med sokkel kan leveres som ekstrautstyr
  • Integrerte luftkanaler klar for tilkobling (NW 50) til teknisk avtrekksanlegg teknisk
  • Praktiske håndteringsdører som kan åpnes med minimal innsats
Sertifiseringer: EN 14727-samsvar (laboratoriemøbler), GS-godkjenning, CE-samsvar. Ovnstestet (typetest) i henhold til EN 14470-1