Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Leverandør: asecos
30410001 30411001 30432001 30433001
MSGA30410001EA 0 NOK
MSGA30410001 MSGA30411001 135-2028 MSGA30433001
Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Møbler Kjemikalieskap
Modeller med stort grafisk display er merket med G i modellnavnet. På samme måte viser jeg intern kalibrering. Modeller med suffiks -C leveres med et fabrikkkalibreringssertifikat. Se nettsiden for detaljer om hele utvalget av modeller.
  • Sikkerhet - høyre skuff standard utstyrt med jordledning inkl. klemme, både skuff med tetningssveiset kum og selvlukkende ved brann
  • Skuffene er låsbare med sylinderlås og forblir åpne i alle posisjoner
  • Fleksibel og mobil – hjul med sokkel kan leveres som ekstrautstyr
  • Integrerte luftkanaler klare for tilkobling (NW 75) til