Industrihansker, uvex phynomic XG
Leverandør: UVEX
6007009 6007007 6007008 6007010 6007011 6007006 6007012 6007005
112-4425EA 1050 NOK
112-4425 112-4423 112-4424 112-4426 112-4427 112-4523 UVEX6007012 UVEX6007005
Industrihansker, uvex phynomic XG
Hansker
uvex phynomic XG gir det beste oljegrepet i sin klasse. Fôret av polyamid/elastan har et belegg av innovativt akvapolymer-Xtra Grip-skum som også er spesielt fleksibelt og svært robust.
  • Ultratreg væskegjennomtrengning gir ekstra hudbeskyttelse
  • Høy rivestyrke, god gripeevne
  • Perfekt passform gir svært god følsomhet
  • Fleksibel konstruksjon reduserer tretthet
  • Fri for allergener – det brukes ingen skadelige stoffer i produksjonen av denne hansken
  • Passer for de mest allergifølsomme brukere
Ideelle til monteringsarbeid, generelt vedlikeholdsarbeid ogMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell XG XG
Ambidekstral/håndspesifikk Håndspesifikk Håndspesifikk
Environmentally Preferable
Engangs/flergangs gjenbrukbar gjenbrukbar
Linermateriale Polyamide/elastane Polyamide/elastane
Overflate Aqua polymer Xtra Grip foam coating on palm and fingertips
Type mansjett Strikket håndledd Strikket håndledd
EN norm EN 388:2016 (4121X) EN 388:2016 (4121X)