VWR®, Utstryksspatel, L-form, Standard Line
Leverandør: VWR Collection
612-5496EA 1850 NOK
612-5496 612-5497
VWR®, Utstryksspatel, L-form, Standard Line
Utstryksspatler Celleutstryksspatler
Engangs sterile L-formede utstryksspatler laget av PS som er designet for å spre og fordele væsker på overflaten på agarkulturskåler uten at mediet kuttes eller uthules.
  • Glatt avrundet spredningsflate
  • Utstryksspatlene er sterilisert, flambering eller autoklavering er derfor overflødig
  • Tilgjengelig individuelt pakket eller bulkpakket (5 stk pr pose)