Svovelsyre ≥96% for analyse av nitrogen
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
85546.320EA 820 NOK
85546.320 85546.290
Svovelsyre ≥96% for analyse av nitrogen
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Kokepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,84 kg/l
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Indeks: 14,08974
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 96 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 2 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm