Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 350
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer:
Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
CAS No.: 9004-74-4
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH
Flash Point:
Formel:
CH₃(OCH₂CH₂)nOH Tetthet: 1,09 Flash punkt: >110 °C (230 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00084416 CAS-nummer: 9004-74-4 |