Sulphonazo III sodium salt ≥96%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2,7-Bis(2-sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic Acid Tetrasodium Salt
A10486.06 A10486.14
A10486.06EA 1350 NOK
A10486.06 A10486.14
Sulphonazo III sodium salt ≥96%
Sulphonazo III sodium salt
CAS No.: 68504-35-8 Molecular Formula: C22H12N4Na4O14S4 Formula Weight: 776.57 Melting Point: ≈300° Beilstein Reference: 1900148 MDL No.: MFCD00003942
Formel: C₂₂H₁₆N₄O₁₄S₄
MW: 776,55 g/mol
Smeltepunkt: ∼300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003942
CAS-nummer: 68504-35-8
EINECS: 270-924-9