2-Furoyltrifluoroacetone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
A10693.06
A10693.14
A10693.06EA
705
NOK
A10693.06
A10693.14
2-Furoyltrifluoroacetone 98%
2-Furoyltrifluoroacetone
Purity: 98%
CAS No.: 326-90-9
Molecular Formula: C8H5F3O3
Formula Weight: 206.12
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: 20-21°
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 168085
MDL No.: MFCD00020935
Formel:
C₈H₅F₃O₃ MW: 206,12 g/mol Kokepunkt: 203 °C Smeltepunkt: 20…21 °C Tetthet: 1,391 Flash punkt: 87 °C (188 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00020935 CAS-nummer: 326-90-9 EINECS: 206-315-1 |