[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
A19916.03
A19916.06
A19916.03EA
775
NOK
A19916.03
A19916.06
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 32083-66-2
Molecular Formula: C8H6FNO2S
Formula Weight: 199.20
Melting Point: 89-93°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00179339
Formel:
C₈H₆FNO₂S Smeltepunkt: 89…93 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00179339 CAS-nummer: 32083-66-2 ADR: 6.1,III |