Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Benzyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate
B24679.06 B24679.14
B24679.06EA 1150 NOK
B24679.06 B24679.14
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate
Purity: 98% CAS No.: 295320-25-1 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 79-81° MDL No.: MFCD04039768
Formel: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Smeltepunkt: 79…81 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04039768
CAS-nummer: 295320-25-1