3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
H25895.06 H25895.03
H25895.06EA 2250 NOK
H25895.06 H25895.03
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 95% CAS No.: 5591-70-8 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 170-173° MDL No.: MFCD01693715
Formel: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Smeltepunkt: 170…173 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01693715
CAS-nummer: 5591-70-8