3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
H27696.MD H27696.03
H27696.MDEA 785 NOK
H27696.MD H27696.03
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole 95%
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole
Purity: 95% CAS No.: 80360-14-1 Molecular Formula: C14H10INO2S Formula Weight: 383.20 Melting Point: 125-129° MDL No.: MFCD09037474
Formel: C₁₄H₁₀INO₂S
MW: 383,21 g/mol
Smeltepunkt: 125…129 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09037474
CAS-nummer: 80360-14-1