7,8-Dihydroxyflavone hydrate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 7,8-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 7,8-Dihydroxyflavone
H27852.03 H27852.06
H27852.03EA 1400 NOK
H27852.03 H27852.06
7,8-Dihydroxyflavone hydrate 97%
7,8-Dihydroxyflavone hydrate
Purity: 97% CAS No.: 38183-03-8 Molecular Formula: C15H10O4.xH2O Formula Weight: 254.24(anhy) Melting Point: 250-252° MDL No.: MFCD00006836
Formel: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Smeltepunkt: 250…252 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006836
CAS-nummer: 38183-03-8
EINECS: 253-812-4