Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
H33823.03 H33823.06
H33823.03EA 1450 NOK
H33823.03 H33823.06
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 4815-34-3 Molecular Formula: C13H13NO2S Formula Weight: 247.32 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD01829801
Formel: C₁₃H₁₃NO₂S
MW: 247,32 g/mol
Smeltepunkt: 121…123 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01829801
CAS-nummer: 4815-34-3