Fmoc-O-t-butyl-L-β-homoserine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer:
Fmoc-β-HomoSer(tBu)-OH, Fmoc-β-HoSer(tBu)-OH
H52065.03
H52065.MD
H52065.03EA
6900
NOK
H52065.03
H52065.MD
Fmoc-O-t-butyl-L-β-homoserine 95%
Fmoc-O-t-butyl-L-beta-homoserine
Purity: 95%
CAS No.: 203854-51-7
Molecular Formula: C23H27NO5
Formula Weight: 397.47
Melting Point: 96-98°
Beilstein Reference: 8014825
MDL No.: MFCD01862865
Formel:
C₂₃H₂₇NO₅ MW: 397,48 g/mol Smeltepunkt: 96…98 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD01862865 CAS-nummer: 203854-51-7 |