Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Fmoc-β-HomoArg(Pbf)-OH
H52115.MD H52115.03
H52115.MDEA 1525 NOK
H52115.MD H52115.03
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine 95%
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine
Purity: 95% CAS No.: 401915-53-5 Molecular Formula: C35H42N4O7S Formula Weight: 662.80 MDL No.: MFCD03788172
Formel: C₃₅H₄₂N₄O₇S
MW: 662,8 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03788172
CAS-nummer: 401915-53-5