Sølv ≥99.9% (metals basis), metalltråd 0.404 mm (0.0159 in) Ø, annealed
Leverandør: Thermo Scientific
45852.G9 45852.H4
45852.G9EA 5050 NOK
45852.G9 45852.H4
Sølv ≥99.9% (metals basis), metalltråd 0.404 mm (0.0159 in) Ø, annealed
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈1.35g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kokepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Tetthet: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Indeks: 12,08647