Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Bis(2-carbo-pentoxy-3,5,6-trichlorophenyl)oxalate
H53378.06 H53378.14
H53378.06EA 1050 NOK
H53378.06 H53378.14
Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate 95%
Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate
Purity: 95% CAS No.: 75203-51-9 Molecular Formula: C26H24O8Cl6 Formula Weight: 677.19 Melting Point: 76-80° MDL No.: MFCD00012038
Formel: C₂₆H₂₄O₈Cl₆
MW: 677,19 g/mol
Smeltepunkt: 76…80 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012038
CAS-nummer: 75203-51-9
EINECS: 278-124-1