(1H-Indol-2-yl)methanamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
H54281.03EA
3425
NOK
H54281.03
H54281.MD
(1H-Indol-2-yl)methanamine 97%
(1H-Indol-2-yl)methanamine
Formel:
C₉H₁₀N₂ MW: 146,19 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
CAS-nummer:
21109-25-1 |