Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
H54340.03 H54340.06
H54340.03EA 1325 NOK
H54340.03 H54340.06
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 2703-17-5 Molecular Formula: C6H7NO2 Formula Weight: 125.13 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD00967074
Formel: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Smeltepunkt: 85…89 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00967074
CAS-nummer: 2703-17-5