(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer:
(2R,5R)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
H63420.MC
H63420.ME
H63420.MCEA
1125
NOK
H63420.MC
H63420.ME
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane 97%
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane
Purity: 97%
CAS No.: 1044256-04-3
Molecular Formula: C15H21O2P
Formula Weight: 264.30
Flash Point:
Formel:
C₁₅H₂₁O₂P MW: 264,305 g/mol Tetthet: 1,105 Flash punkt: >110 °C (230 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD09842713 CAS-nummer: 1044256-04-3 |