Metylsykloheksan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
A16057.0F A16057.AP
A16057.0FEA 1200 NOK
A16057.0F A16057.AP
Metylsykloheksan ≥99%
Metylsykloheksan
Formel: C₆H₁₁CH₃
MW: 98.19 g/mol
Kokepunkt: 101 °C
Smeltepunkt: –126 °C
Tetthet: 0.771
Flash punkt: –4 °C (–25 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001497
CAS-nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
FN: 2296
ADR: 3 II
Merck Indeks: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM