NP-40 lysis buffer
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
J60766.AP J60766.AK
J60766.APEA 1525 NOK
J60766.AP J60766.AK
NP-40 lysis buffer
Buffere Buffere, ekstrasjons
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
utseende Colourless
Fyskisk form Liquid
Lagringstemp 2°C to 8°C