Ampicillin 100 mg/ml vandig løsning ready-to-use
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
0,2 µm filtrert
J66972.AB J66972.AC
J66972.ABEA 1775 NOK
J66972.AB J66972.AC
Ampicillin 100 mg/ml vandig løsning ready-to-use
Ampicillin
Pale yellow liquid
  • Light sensitive
Formel: C₁₆H₁₉N₃O₄S
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005175
CAS-nummer: 69-53-4
EINECS: 200-708-1