Platina 10% on carbon, tørr
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Platinium
L00469.03 L00469.06 L00469.14
L00469.03EA 705 NOK
L00469.03 L00469.06 L00469.14
Platina 10% on carbon, tørr
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 14,7529