5,6-Dihydro-5-methyluracil ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 5-Methyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
L01996.14 L01996.06
L01996.14EA 2025 NOK
L01996.14 L01996.06
5,6-Dihydro-5-methyluracil ≥98%
5,6-Dihydro-5-methyluracil
Purity: 98+% CAS No.: 696-04-8 Molecular Formula: C5H8N2O2 Formula Weight: 128.13 Melting Point: 263-265° Beilstein Reference: 81983 MDL No.: MFCD00023159
Formel: C₅H₈N₂O₂
MW: 128,13 g/mol
Smeltepunkt: 263…265 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00023159
CAS-nummer: 696-04-8
EINECS: 211-787-7