2-(2-Thienyl)pyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
2-(Thiophen-2-yl)pyridine, 2-(2-Pyridyl)thiophene
L04775.03
L04775.06
L04775.03EA
840
NOK
L04775.03
L04775.06
2-(2-Thienyl)pyridine 97%
2-(2-Thienyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3319-99-1
Molecular Formula: C9H7NS
Formula Weight: 161.23
Melting Point: 60-65°
Beilstein Reference: 508454
MDL No.: MFCD00044441
Formel:
C₉H₇NS MW: 161,22 g/mol Smeltepunkt: 60…65 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00044441 CAS-nummer: 3319-99-1 EINECS: 222-022-1 |