trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 94%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
L06100.03EA
745
NOK
L06100.03
L06100.06
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 94%
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
Formel:
C₈H₁₆O₂Si MW: 172,299 g/mol Kokepunkt: 68…69 °C (14 mmHg) Tetthet: 0,890 Flash punkt: 45 °C (113 °F) |
MDL nummer:
MFCD00008498 CAS-nummer: 54125-02-9 ADR: 3,III |